Learn More
Masterflex™ Unión reductora del accesorio dentado de nailon
Código de producto. 12427260
Click to view available options
Para utilizar con:
115,87 x 12,7mm
12,7 x 12,7mm
19,05 x 12,7mm
6,35 x 3,175mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 12427260
Marca: Masterflex™ 3061614
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Material Nailon
Para utilizar con 6,35 x 3,175mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -46 °C
Cantidad de embalaje 10 Paq.
Max. Operating Temperature (Metric) de 121 °C
Tipo de producto Unión reductora del accesorio dentado