Learn More
NVS-ZP7-4, MedChemExpress
MedChemExpress NVS-ZP7-4 is a Zinc transporter SLC39A7 (ZIP7) inhibitor that is also the first reported chemical tool to probe the impact of modulating ER zinc levels and investigate ZIP7 as a novel druggable node in the Notch pathway.
Marca:  Medchem Express HY-114395
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16443256
  • 947.70€ / 25 miligramos
Descripción
NVS-ZP7-4 is a Zinc transporter SLC39A7 (ZIP7) inhibitor that is also the first reported chemical tool to probe the impact of modulating ER zinc levels and investigate ZIP7 as a novel druggable node in the Notch pathway.
Especificaciones
Especificaciones
NVS-ZP7-4
Light Yellow
C28H28FN5OS
DMSO : ≥ 125 mg/mL (249.19 mM)
501.62
98.68%
Solid
2349367-89-9
Research
25 mg
O=C(NC12CCN(C[C@@H](NC3=NC4=CC=C(F)C=C4S3)CC5=CC=CC=C5)CC2)NC6=C1C=CC=C6
501.62
Research
COVID-19-immunoregulation
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
NVS-ZP7-4, MedChemExpress