Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 15 mL Polypropylene Centrifuge Tubes
Estos tubos cónicos y estériles de calidad superior permiten obtener una mayor trazabilidad al ofrecer el área de escritura más amplia del mercado.
540.00€
Especificaciones
Color del tapón Azul
Capacidad (métrico) 15 mL
Desechables Sí
Material Polipropileno, HDPE
N.º por caja 500
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
17627105
Ver documentos
Thermo Scientific™
339658
A granel Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ Nunc 15mL & 50mL Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes are premium, high-quality conical tubes that allow for increased traceability with the largest writing area on the market. Nunc Labware Products are made from high-purity resins and molded using our state-of-the-art processes. Plastic labware is a safer alternative to glass without sacrificing accuracy.
  • Volume: 15 mL (bulk and racked packaging formats)
  • Sterile: SAL 10 -6
  • Nonpyrogenic: Endotoxin tested (0.5 EU/mL)
  • Non-Cytotoxic Biologically inert: USP biological reactivity class VI raw materials
  • RNase/DNase-free
  • Leak-proof to protect your samples
  • Chloroform-resistant graduations and writing areas
  • Engraved graduation at the conical bottom of each tube
  • Max RCF up to 12,000 x g
  • Racked product comes with polystyrene foam rack
  • Made from high-purity resins and molded using state-of-the-art processes; safe alternative to glass without sacrificing accuracy
Especificaciones
Especificaciones
Azul
Sí
500
Estéril
Cónicos
Sí
15 mL
Polipropileno, HDPE
50
Sí
Sí
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Nunc™ 15 mL Polypropylene Centrifuge Tubes