Learn More
NUDT13 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | NUDT13 |
---|---|
Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Especie del huésped | Rabbit |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17422333
|
Proteintech
25912-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17412333
|
Proteintech
25912-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The NUDT13 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human NUDT13. This antibody recognizes human antigen. The NUDT13 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
NUDT13 | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
25961 | |
Primary |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
NUDT13 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech