Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Tissue, Mini kit for DNA from cells and tissue
Mini spin kit for purification of DNA from a broad range of samples
Marca:  Macherey-Nagel™ 740952.50
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10498961
  • 212.00€ / 50 reacciones
Alertas:
UN 1993, líquido inflamable, n.e.p. (mezcla de 2-propanol) clase química III del grupo de 3 paquetes
Descripción
Descripción
Características
  • Alta recuperación y pureza del ADN
  • Purificación de ADN fiable para obtener resultados reproducibles
  • Más de 16 protocolos de soporte optimizados disponibles: aptos para una gran variedad de materiales de partida
Aplicaciones
  • ADN de tejido (p. ej., colas de ratón)
  • ADN de células (p. ej., células humanas o animales cultivadas, bacterias o levaduras)
  • ADN de muestras clínicas (p. ej., heces, orina o muestras de biopsia)
  • ADN de muestras forenses (p. ej., manchas de sangre seca, cabello, hisopos bucales o colillas de cigarrillos)
  • ADN de tejido FFPE
  • ADN de tarjetas de almacenamiento de muestras de sangre (p. ej., NucleoCard™)
  • Aplicaciones posteriores típicas: PCR multiplex, Southern blotting o reacciones enzimáticas
Especificaciones
Mostrar más
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Tissue, Mini kit for DNA from cells and tissue > N.º de reacciones: 50
Solo para uso en investigación