Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Tissue, Mini kit for DNA from cells and tissue
Código de producto. p-8013763
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
10
12 preparaciones
250
50
Tamaño de la unidad:
10 RXN
12 preparaciones
250 RXN
50 RXN
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
11902512 10 10 RXN
15343604 12 preparaciones 12 preparaciones
10498961 50 50 RXN
11982262 250 250 RXN
4 options
UN 1993, líquido inflamable, n.e.p. (mezcla de 2-propanol) clase química III del grupo de 3 paquetes
Código de producto. 11902512
Marca: Macherey-Nagel™ 740952.10
UN 1993, líquido inflamable, n.e.p. (mezcla de 2-propanol) clase química III del grupo de 3 paquetes
Mini spin kit for purification of DNA from a broad range of samples
Características
  • Alta recuperación y pureza del ADN
  • Purificación de ADN fiable para obtener resultados reproducibles
  • Más de 16 protocolos de soporte optimizados disponibles: aptos para una gran variedad de materiales de partida
Aplicaciones
  • ADN de tejido (p. ej., colas de ratón)
  • ADN de células (p. ej., células humanas o animales cultivadas, bacterias o levaduras)
  • ADN de muestras clínicas (p. ej., heces, orina o muestras de biopsia)
  • ADN de muestras forenses (p. ej., manchas de sangre seca, cabello, hisopos bucales o colillas de cigarrillos)
  • ADN de tejido FFPE
  • ADN de tarjetas de almacenamiento de muestras de sangre (p. ej., NucleoCard™)
  • Aplicaciones posteriores típicas: PCR multiplex, Southern blotting o reacciones enzimáticas
Especificaciones
Tipo de célula Animal & Human tissue, cells
Capacidad 60 μg
Tipo de columna Mini spin column
Contenido y almacenamiento Harzadous, 18°C to 25°C
Descripción Kit for purification of DNA from a broad range of samples
Formato Mini Spin Column
Isolation Technology Silica Membrane Technology
Tipo de muestra Animal and Human Tissue, Cells
Volumen de elución 60 to 100 μL
Tipo de producto final ADN
Para utilizar con (equipo) Centrifugation, Vacuum
Para utilizar con (aplicación) Genotyping, Multiplex PCR, Next Generation Sequencing
Incluye NucleoSpin Tissue Columns, Collection Tubes, buffers, Proteinase K
de control principal DNA purification
N.º de reacciones 10
Tipo de ácido nucleico ADN
Tipo de producto DNA purification kit
Cantidad 1Each
Pureza A260/A280 1.7 - 1.9
Volumen de muestra <25 mg human/animal tissue, 102-107 cultured cells
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tamaño 200 bp to 50 kbp
Fuente Animal & Human tissue, cells
Objetivo ADN
Técnica Silica-membrane technology
Tiempo de prueba 20min
Producción De 20 a 35 μg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidine hydrochloride / 2-propanol
Solo para uso en investigación