Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid DNA
Prepare small scale high-purity plasmid DNA rapidly. NucleoSpin™ Plasmid Columns come with or without a cap lid.
Marca: Macherey-Nagel™ 740499.50
Descripción
Características
- Para la preparación rápida a pequeña escala de ADN plasmídico de alta pureza
- Procedimiento rápido: 6 minipreparaciones en 25 min
- Alta capacidad: hasta 50 μg de ADN plasmídico
- Tampón de lavado de sal caotrópica: ADN extrapuro
Aplicaciones
- Plásmidos con un alto número de copias de E. coli
- Plásmidos de bajo número de copias, construcciones de P1 o cósmidos (se requieren mayores volúmenes de tampón)
- ADN plasmídico a partir de bacterias gram-positivas y limpieza de ADN plasmídico a partir de mezclas de reacción
- Protocolo complementario para ADN M13 disponible bajo solicitud
- Aplicaciones posteriores típicas: clonación, secuenciación, PCR, transformación y análisis de restricción
Especificaciones
Column | |
Secuenciación de ADN y ARN | |
NoLid | |
Columnas de plásmidos | |
De 2 a 10 ml | |
25 min |
Silica Membrane Technology | |
Plásmidos de alto número de copias de E. coli | |
50 Preps | |
2mL | |
<50kbp |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %); guanidine hydrochloride; 2-propanol;Rnase