Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid DNA
Código de producto. p-8013752
Click to view available options
N.º de reacciones:
10 preparaciones
12 preparaciones
250 prep.
250 preparaciones
50 prep.
50 preparaciones
Incluye:
NoLid
Sin tapa
Tapa
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
12 preparaciones
250 RXN
50 RXN
Código de producto. 11942502
Marca: Macherey-Nagel™ 740588.10
Prepare small scale high-purity plasmid DNA rapidly. NucleoSpin™ Plasmid Columns come with or without a cap lid.
Características
  • Para la preparación rápida a pequeña escala de ADN plasmídico de alta pureza
  • Procedimiento rápido: 6 minipreparaciones en 25 min
  • Alta capacidad: hasta 50 μg de ADN plasmídico
  • Tampón de lavado de sal caotrópica: ADN extrapuro
Aplicaciones
  • Plásmidos con un alto número de copias de E. coli
  • Plásmidos de bajo número de copias, construcciones de P1 o cósmidos (se requieren mayores volúmenes de tampón)
  • ADN plasmídico a partir de bacterias gram-positivas y limpieza de ADN plasmídico a partir de mezclas de reacción
  • Protocolo complementario para ADN M13 disponible bajo solicitud
  • Aplicaciones posteriores típicas: clonación, secuenciación, PCR, transformación y análisis de restricción
Especificaciones
Formato Column
Isolation Technology Silica Membrane Technology
Sequencing Type Secuenciación de ADN y ARN
Para utilizar con (aplicación) Plásmidos de alto número de copias de E. coli
Incluye Tapa
N.º de reacciones 10 preparaciones
Tipo de producto Columnas de plásmidos
Cantidad 2mL
Volumen de muestra De 2 a 10 ml
Tamaño <50kbp
Tiempo de prueba 25 min
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt/guanidine hydrochloride/2-pr