Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ gDNA Clean-up XS, Micro kit for DNA clean up and concentration
Effective post clean up and concentration of genomic DNA.
Marca: Macherey-Nagel™ 740904.50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Tecnología de membrana de sílice | |
Extracción de pequeñas cantidades de ADN | |
50 | |
1Each | |
20min |
Mini columnas de centrifugación - Diseño XS | |
Tubos de recogida de 2 ml, tampones | |
Columna NucleoSpin™ gDNA Clean-up XS | |
<400 μL solution containing <2 μg DNA | |
Del 60 al 70% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Otros peligros
- NucleoSpin gDNA Clean-up XS (50)
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: guanidium thiocyanate
Título del producto
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ gDNA Clean-up XS, Micro kit for DNA clean up and concentration > N.º de reacciones: 50
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido