Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ gDNA Clean-up XS, Micro kit for DNA clean up and concentration Código de producto.: 12733411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.00€
    41.60€ / 10 reacciones
    Ahorro 2.40€
    5% Descuento
compliance-icons
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ gDNA Clean-up XS, Micro kit for DNA clean up and concentration
Código de producto. p-8013746
10, 10 reacciones
Click to view available options
N.º de reacciones:
10
50
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
cada uno
Código de producto. 12733411
Marca: Macherey-Nagel™ 740904.10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.00€
    41.60€ / 10 reacciones
    Ahorro 2.40€
    5% Descuento
Effective post clean up and concentration of genomic DNA.
Especificaciones
Método de detección Tecnología de membrana de sílice
Formato Mini columnas de centrifugación - Diseño XS
Para utilizar con (aplicación) Extracción de pequeñas cantidades de ADN
Incluye Tubos de recogida de 2 ml, tampones
N.º de reacciones 10
Tipo de producto Columna NucleoSpin™ gDNA Clean-up XS
Cantidad 1Each
Volumen de muestra <400 μL solution containing <2 μg DNA
Tiempo de prueba 20min
Producción Del 60 al 70%
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidinium thiocyanate
Título del producto
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ gDNA Clean-up XS, Micro kit for DNA clean up and concentration >