Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ gDNA Clean-up XS, Micro kit for DNA clean up and concentration
Effective post clean up and concentration of genomic DNA.
Marca:  Macherey-Nagel™ 740904.10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12733411
  • 44.00€ / 10 reacciones
Especificaciones
Tecnología de membrana de sílice
Extracción de pequeñas cantidades de ADN
10
1Each
20min
Mini columnas de centrifugación - Diseño XS
Tubos de recogida de 2 ml, tampones
Columna NucleoSpin™ gDNA Clean-up XS
<400 μL solution containing <2 μg DNA
Del 60 al 70%
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidinium thiocyanate
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ gDNA Clean-up XS, Micro kit for DNA clean up and concentration > N.º de reacciones: 10