Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas de HPLC Nucleosil™ C18 Nautilus Código de producto.: 10114601
Macherey-Nagel™ Columnas de HPLC Nucleosil™ C18 Nautilus
Código de producto. 10114601 Tienda Macherey-Nagel Productos
125 mm, 4 mm, cada uno
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10114601
Marca: Macherey-Nagel™ 720472.40
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 16%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Reversed Phase
Especificaciones
Química de columna Octadecilo
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo
Diámetro (métrico) 4 mm
Para utilizar con HPLC, GC, TLC, SPE
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 125 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L60
Fase estacionaria C18 Nautilus
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 16 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna para EC
Técnica Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columnas de HPLC Nucleosil™ C18 Nautilus >