Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC de separación Nucleosil™ 120-5 C18 EC Código de producto.: 10411852
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC de separación Nucleosil™ 120-5 C18 EC
Código de producto. p-8012275 Tienda Macherey-Nagel Productos
4,6 mm, cada uno
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10411852
Marca: Macherey-Nagel™ 720051.46
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Formato de columna: columna estándar; carga de carbono: 11 %; tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase inversa
Especificaciones
Formato de columna Columna estándar
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 125 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 200 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 11%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna de separación para EC
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC de separación Nucleosil™ 120-5 C18 EC >