Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC Nucleosil™ 100-7 C6H5
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 8%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa
469.00€ - 495.00€
Especificaciones
Química de columna Fenil
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Fenil
Para utilizar con RP y cromatografía de emparejamiento de iones
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10072931
Ver documentos
Macherey-Nagel™
720019.46
4,6 mm
495.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10256601
Ver documentos
Macherey-Nagel™
720019.40
4 mm
469.00€
cada uno
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC Nucleosil™ 100-7 C6H5