Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC Nucleosil™ 100-7 C6H5
Código de producto. 10072931 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10072931 4,6 mm cada uno
10256601 4 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10072931
Marca: Macherey-Nagel™ 720019.46
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 8%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa
Especificaciones
Química de columna Fenil
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Fenil
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con RP y cromatografía de emparejamiento de iones
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 7 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L11
Fase estacionaria Fenilo (Ph)
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 8 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal No
Fase Fase reversa
Tipo Columna para EC