Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas de HPLC Nucleosil™ 100-3 C18
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 15%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa
Marca: Macherey-Nagel™ 720133.40
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Octadecilo | |
Octadecilo | |
Para aplicaciones de HPLC, GC, TLC, SPE | |
Sí | |
5800 psi (400 bar) | |
Esférica | |
De 2 a 8 | |
1 unidad | |
350 m²/g | |
L1 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa | |
Columna para EC |
Columna de análisis | |
4 mm | |
hidrófobos | |
250 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
3 μm | |
100 Å | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
C18 | |
15 % | |
Sí | |
Acero inoxidable |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columnas de HPLC Nucleosil™ 100-3 C18 > D.I.: 4mm; longitud: 250mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido