Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas de HPLC Nucleosil™ 100-3 C18 Código de producto.: 12412690
En stock
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    887.00€
    565.00€ / cada uno
    Ahorro 322.00€
    36% Descuento
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Macherey-Nagel™ Columnas de HPLC Nucleosil™ 100-3 C18
Código de producto. p-8012255 Tienda Macherey-Nagel Productos
100 mm, 4,6 mm, cada uno
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12412690
Marca: Macherey-Nagel™ 720841.46
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    887.00€
    565.00€ / cada uno
    Ahorro 322.00€
    36% Descuento
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 15%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa
Especificaciones
Química de columna Octadecilo
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con Para aplicaciones de HPLC, GC, TLC, SPE
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 100 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 15 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Material Acero inoxidable
Tipo Columna para EC
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columnas de HPLC Nucleosil™ 100-3 C18 >