Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag kit for clean up and size selection of NGS library prep reactions
Suspensión con microesferas NucleoMag™ NGS que permiten la limpieza a base de microesferas magnéticas y la selección del tamaño de las reacciones de preparación de la biblioteca NGS para su uso en la secuenciación de próxima generación.
104.00€ - 4890.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Refrigerado a 4 - 8 °C. |
---|---|
Isolation Technology | Magnetic Bead |
Tipo de muestra | Mezclas de reacción de los kits comunes de la biblioteca de NGS |
Volumen de elución | Volumen de elución: 10 - 100 μl |
Para utilizar con (equipo) | Separador magnético; placas de elución y separación |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15889167
|
Macherey-Nagel™
744970.5 |
5 mL |
104.00€
5 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15899167
|
Macherey-Nagel™
744970.50 |
50 mL |
769.00€
50 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15809177
|
Macherey-Nagel™
744970.500 |
500 mL |
4890.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
NucleoMag™ NGS Clean-up and Size Select
- Clean-up and size selection steps in NGS library kits
- Sample input as little as 17.5 pg
- Sample volume of 50 μL to 150 μL
- Tunable size selection 150-800 bp
- Convenient magnetic bead technology
- Easy to adjust for specific applications or sequencers
- Optimal scalability for manual and automated processing
Especificaciones
Refrigerado a 4 - 8 °C. | |
Mezclas de reacción de los kits comunes de la biblioteca de NGS | |
Separador magnético; placas de elución y separación | |
NucleoMag NGS-Beads en tampón | |
Recuperación típica: ≥ 80 % |
Magnetic Bead | |
Volumen de elución: 10 - 100 μl | |
Limpieza de NGS y selección de tamaño | |
17.5 pg to 5 μg, Input volume: 50 - 150μL | |
Gránulos superparamagnéticos altamente reactivos |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : Hasta 6 meses