Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag kit for clean up and size selection of NGS library prep reactions
Descripción
NucleoMag™ NGS Clean-up and Size Select
- Pasos de limpieza y selección de tamaño en los kits de biblioteca NGS
- Entrada de muestra de tan solo 17,5 pg
- Volumen de muestra de 50 µl a 150 µl.
- Selección de tamaño ajustable 150-800 bp
- Práctica tecnología de microesferas magnéticas
- Fácil de ajustar para aplicaciones específicas o secuenciadores
- Escalabilidad óptima para el procesamiento manual y automatizado
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Refrigerado a 4 - 8 °C. |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Tipo de muestra | Mezclas de reacción de los kits comunes de la biblioteca de NGS |
| Volumen de elución | Volumen de elución: 10 - 100 μl |
| Para utilizar con (equipo) | Separador magnético; placas de elución y separación |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de NGS y selección de tamaño |
| Incluye | NucleoMag NGS-Beads en tampón |
| Cantidad | 5 mL |
| Volumen de muestra | 17.5 pg to 5 μg, Input volume: 50 - 150μL |
| Producción | Recuperación típica: ≥ 80 % |
| Mostrar más |