Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas para HPLC para azúcar Nucleogel™
Marca: Macherey-Nagel™ 719530
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
10 μm | |
100Å | |
7,8 mm | |
Agua/ 0,02 % de azida | |
Columna para HPLC Valco | |
HPLC |
300 mm | |
Columna para HPLC | |
AZÚCAR Pb NUCLEOGEL™ | |
Agua/ 0,02 % de azida | |
Separación de mono y disacáridos de muestras alimentarias y biológicas | |
L34 |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columnas para HPLC para azúcar Nucleogel™ > Tipo USP: L34
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido