Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC analítica Nucleodur™ Sphinx RP EC
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 15%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca: Macherey-Nagel™ 760815.46
590.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Sílice | |
Octadecilo y fenilo | |
HPLC | |
Sí | |
8700 psi (600 bar) | |
5 μm | |
110 Å | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
C18 y propilfenilo (Sphinx RP) | |
15 % | |
Sí | |
Columna de análisis para EC |
Columna de análisis | |
4,6 mm | |
Interacciones p-p | |
75 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
De 1 a 10 | |
1 unidad | |
340 m²/g | |
1 l/11 l | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC analítica Nucleodur™ Sphinx RP EC > D.I.: 4,6mm; longitud: 75 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido