Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC analítica Nucleodur™ Sphinx RP EC
Código de producto. p-8012241 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
12498517 125 mm 2 mm cada uno
12438527 150 mm 2 mm cada uno
12458517 50 mm 2 mm cada uno
12408527 125 mm 3 mm cada uno
12478527 250 mm 2 mm cada uno
12448527 150 mm 3 mm cada uno
12488527 250 mm 3 mm cada uno
12468517 50 mm 3 mm cada uno
12428527 125 mm 4,6 mm cada uno
12468527 150 mm 4,6 mm cada uno
10524644 250 mm 4,6 mm cada uno
12458547 100 mm 4,6 mm cada uno
12488517 50 mm 4,6 mm cada uno
12665989 75 mm 4,6 mm cada uno
12418527 125 mm 4 mm cada uno
12458527 150 mm 4 mm cada uno
12498527 250 mm 4 mm cada uno
12478517 50 mm 4 mm cada uno
18 options
Código de producto. 12498517
Marca: Macherey-Nagel™ 760801.20
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 15%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Especificaciones
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo y fenilo
Diámetro (métrico) 2 mm
Para utilizar con HPLC
Tipo de funcionalidad/interacción Interacciones p-p
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 125 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 1 a 10
Tamaño de poro 110 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP 1 l/11 l
Fase estacionaria C18 y propilfenilo (Sphinx RP)
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 15 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna de análisis para EC
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.