Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC analítica Nucleodur™ Sphinx RP EC
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 15%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 760801.40
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12418527
  • 656.00€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC analítica Nucleodur™ Sphinx RP EC > D.I.: 4mm; longitud: 125mm