Learn More
Macherey-Nagel™ Columna EC para HPLC analítica Nucleodur™ C8 Gravity
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 11%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
713.00€ - 795.00€
Especificaciones
Química de columna | Sílice |
---|---|
Formato de columna | Columna de análisis |
Entrecruzamiento | Octilo monomérico |
Para utilizar con | HPLC |
Presión máxima | 8700 psi (600 bar) |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12468507
|
Macherey-Nagel™
760755.20 |
50 mm | 2 mm |
713.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12438507
|
Macherey-Nagel™
760753.30 |
250 mm | 3 mm |
749.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12428507
|
Macherey-Nagel™
760753.20 |
250 mm | 2 mm |
754.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12685979
|
Macherey-Nagel™
760754.46 |
100 mm | 4,6 mm |
723.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12458507
|
Macherey-Nagel™
760753.46 |
250 mm | 4,6 mm |
795.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12448507
|
Macherey-Nagel™
760753.40 |
250 mm | 4 mm |
749.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Sílice | |
Octilo monomérico | |
8700 psi (600 bar) | |
De 1 a 11 | |
1 unidad | |
340 m²/g | |
L7 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
Columna de análisis | |
HPLC | |
Acetonitrilo/agua | |
110 Å | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
C8 Gravity | |
11 % | |
Sí | |
Columna de análisis para EC |