Learn More
Macherey-Nagel™ Columna EC para HPLC analítica Nucleodur™ C8 Gravity
Código de producto. 12685979 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
12685979 100 mm 4,6 mm cada uno
12468507 50 mm 2 mm cada uno
12438507 250 mm 3 mm cada uno
12428507 250 mm 2 mm cada uno
12458507 250 mm 4,6 mm cada uno
12448507 250 mm 4 mm cada uno
6 options
Código de producto. 12685979
Marca: Macherey-Nagel™ 760754.46
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 11%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Especificaciones
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octilo monomérico
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 100 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 1 a 11
Tamaño de poro 110 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8 Gravity
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 11 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna de análisis para EC