Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC Nucleodur™ C18 ec VariPerp
Column Format: Preparative Column; Carbon Load: 17.50%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
533.00€ - 856.00€
Especificaciones
Formato de columna | Columna preparativa |
---|---|
Diámetro (métrico) | 10 mm |
Para utilizar con | Fármacos básicos, neutros o ácidos, aminoácidos derivatizados, pesticidas, vitaminas liposolubles, aldehídos y cetonas, compuestos fenólicos |
Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
Tamaño de partículas | 5 μm |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12479896
|
Macherey-Nagel™
762029.100 |
125 mm |
856.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12408597
|
Macherey-Nagel™
762003.100 |
50 mm |
533.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Especificaciones
Columna preparativa | |
Fármacos básicos, neutros o ácidos, aminoácidos derivatizados, pesticidas, vitaminas liposolubles, aldehídos y cetonas, compuestos fenólicos | |
5 μm | |
110 Å | |
60 °C | |
C18 | |
17,50% | |
Sí | |
Columna para HPLC VariPerp |
10 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
De 1 a 9 | |
340 m²/g | |
L1 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |