Learn More
Masterflex™ Tubos Norprene A-60-G
Utilice estos tubos para aplicaciones que requieren una excelente resistencia química, al calor, al ozono y a la luz ultravioleta (UV). Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Norprene A-60-G son termosellables y no conductores, no se deterioran ni oxidan y cuentan con excelente resistencia a ácidos y álcalis.
70.10€ - 296.00€
Especificaciones
Material | Norprene |
---|---|
Longitud global (métrico) | 15 m |
Cantidad de embalaje | Paquete de 1 |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11978129
|
Masterflex™
06410-12 |
9,6 mm | 16 mm |
296.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11978119
|
Masterflex™
R6008-23 |
6.4mm | 9.6 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11908129
|
Masterflex™
R6010-23 |
8 mm | 11.2mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11918129
|
Masterflex™
R6010-33 |
8 mm | 12.8mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11958119
|
Masterflex™
R6002-23 |
1.6 mm | 4.8 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Aplicaciones: transferencia de productos químicos• Certificaciones: fabricado según las prescripciones BPL
• Noprene™
Especificaciones
Norprene | |
15 m | |
Paquete de 1 |