Learn More
Masterflex™ Tubos Norprene A-60-G
Código de producto. 11978129
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1.6 mm
6.4mm
8 mm
9,6 mm
Diámetro exterior (imperial):
4.8 mm
9,6 mm
11.2mm
12.8mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
15 M
15 metros
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
11978129 9,6 mm 16 mm 15 M
11958119 1.6 mm 4.8 mm 15 M
11978119 6.4mm 9,6 mm 15 metros
11908129 8 mm 11.2mm 15 M
11918129 8 mm 12.8mm 15 M
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11978129 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0641012
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para aplicaciones que requieren una excelente resistencia química, al calor, al ozono y a la luz ultravioleta (UV). Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Norprene A-60-G son termosellables y no conductores, no se deterioran ni oxidan y cuentan con excelente resistencia a ácidos y álcalis.
  • Tubos de color negro opaco
  • Fabricados conforme a GMP
  • La mejor opción para aplicaciones de vacío/presión
  • Ofrecen la vida útil de tubos de bomba más extensa
  • Resistentes al calor y al ozono en el aire ambiental
  • Buena resistencia a ácidos/álcalis
  • El color negro oculta la suciedad y el polvo
  • Alta constante dieléctrica
  • Esterilizar en autoclave
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Fabricados según los requisitos de GLP
Diámetro interior (métrico) 9,6 mm
Material Norprene
Diámetro exterior (imperial) 16 mm
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (métrico) 3,2 mm
Para utilizar con (aplicación) Transferencia química
Cantidad de embalaje 1/pack