Learn More
Masterflex™ Tubos Norprene A-60-G
Utilice estos tubos para aplicaciones que requieren una excelente resistencia química, al calor, al ozono y a la luz ultravioleta (UV). Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Norprene A-60-G son termosellables y no conductores, no se deterioran ni oxidan y cuentan con excelente resistencia a ácidos y álcalis.
Marca: Masterflex™ R6008-23
Detalles adicionales : Peso : 0.65000kg
Descripción
Aplicaciones: transferencia de productos químicos• Certificaciones: fabricado según las prescripciones BPL
• Noprene™
Especificaciones
6.4mm | |
9.6 mm | |
1.6mm | |
General industrial application | |
Paquete de 1 | |
61 (Shore A) | |
0.69 bar at 23°C/0.41 bar at 82°C | |
135°C |
Norprene | |
15 m | |
Peristaltic Pump | |
-60°C | |
Negro | |
Sí | |
401 mm Hg at 82°C |