Learn More
Masterflex™ Tubos Norprene A-60-G
Utilice estos tubos para aplicaciones que requieren una excelente resistencia química, al calor, al ozono y a la luz ultravioleta (UV). Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Norprene A-60-G son termosellables y no conductores, no se deterioran ni oxidan y cuentan con excelente resistencia a ácidos y álcalis.
Marca: Masterflex™ R6010-33
Detalles adicionales : Peso : 1.10000kg
Descripción
Aplicaciones: transferencia de productos químicos• Certificaciones: fabricado según las prescripciones BPL
• Noprene™
Especificaciones
8 mm | |
12.8mm | |
1.6mm | |
Aplicación industrial general | |
Paquete de 1 | |
Shore (A) 61° | |
0.55 bar at 23°C/0.34 bar at 82°C | |
De – 60 a 135 °C |
Norprene | |
15 m | |
de cabezal doble | |
De – 60 a 135 °C | |
Negro | |
Sí | |
256 mm Hg a 82 °C |