Learn More
Solución de nitrito para cromatografía iónica, 1 g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
77.00€ - 126.00€
Especificaciones
La solución contiene | H2O |
---|---|
Concentración | 1 g/L |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12962165
|
Fisher Chemical
A 033 100 |
100 mL |
78.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12972165
![]() |
Fisher Chemical
A 033 250 |
250 mL |
77.00€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12982165
![]() |
Fisher Chemical
A 033 500 |
500 mL |
126.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
H2O | |
1 g/L |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Solución de nitrito para cromatografía iónica, 1 g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™