Learn More
Solución de nitrito para cromatografía iónica, 1 g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12982165 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12982165 500 mL 500 ml
12962165 100 mL 100 ml
12972165 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12982165 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A 033 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.84€
    124.66€ / 500 ml
    Ahorro 26.18€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Fórmula molecular NO2-
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrite
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L
Tipo Solución estándar de un solo componente
Solvent or Matrix Agua
Cantidad 500 mL