Learn More
NGFI-B alpha/Nur77/NR4A1 Antibody (S02-1C7), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00€ - 650.00€
Especificaciones
Antígeno | NGFI-B alpha/Nur77/NR4A1 |
---|---|
Clon | S02-1C7 |
Concentración | 0.3 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18617103
|
Novus Biologicals
NBP3-19726-100ul |
100 μg |
650.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18637813
|
Novus Biologicals
NBP3-19726-50ul |
50 μg |
421.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
NGFI-B alpha/Nur77/NR4A1 Monoclonal antibody specifically detects NGFI-B alpha/Nur77/NR4A1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
NGFI-B alpha/Nur77/NR4A1 | |
0.3 mg/mL | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human, Mouse, Rat | |
Early response protein NAK1, GFRP1ST-59, growth factor-inducible nuclear protein N10, HMRNP10, hormone receptor, MGC9485, N10, NAK1, NAK-1, NGFIB, Nuclear hormone receptor NUR/77, nuclear receptor subfamily 4 group A member 1, nuclear receptor subfamily 4, group A, member 1, NUR77, Orphan nuclear receptor HMR, Orphan nuclear receptor TR3, steroid receptor TR3, Testicular receptor 3, TR3, TR3 orphan receptor | |
A synthetic peptide of human NGFI-B alpha/Nur77/NR4A1 (Uniprot # P22736) | |
Primary | |
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
S02-1C7 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Apoptosis | |
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
3164 | |
IgG | |
Affinity purified |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
NGFI-B alpha/Nur77/NR4A1 Antibody (S02-1C7), Novus Biologicals™