Learn More
NGFI-B alpha/Nur77/NR4A1 Antibody (S02-1C7), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-19726-100ul
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18617103
  • 650.00€ / 100 microlitros
Descripción
NGFI-B alpha/Nur77/NR4A1 Monoclonal antibody specifically detects NGFI-B alpha/Nur77/NR4A1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
NGFI-B alpha/Nur77/NR4A1 Antibody (S02-1C7), Novus Biologicals™ > 100 μg; Unconjugated