Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de NG-nitro-L-arginina metiléster, 98 %
CAS: 51298-62-5 | C7H16ClN5O4 | 269.69 g/mol
123.00€ - 588.00€
CAS 51298-62-5
Fórmula molecular C7H16ClN5O4
Peso molecular (g/mol) 269.69
Número MDL MFCD00039052,MFCD00133613
Clave InChI QBNXAGZYLSRPJK-JEDNCBNOSA-N
Sinónimo h-arg no2-ome.hcl, lname hydrochloride, l-name hydrochloride, ng-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride, nomega-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride, s-methyl 2-amino-5-3-nitroguanidino pentanoate hydrochloride, l-name, hcl, ng-no2-l-arg-ome, nomega-no2-l-arg-ome
PubChem CID 135193
Nombre IUPAC metil (2S)-2-amino-5[[amino(nitramido)metilideno]amino]pentanoato;clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)[C@@H](N)CCCN=C(N)N[N+]([O-])=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10275621
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
328750050
5 g Frasco de vidrio
123.00€
5 g
10015733
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
328750250
25 g Frasco de vidrio
588.00€
25 g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • N-omega-Nitro-L-arginine-methyl ester hydrochloride
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de NG-nitro-L-arginina metiléster, 98 %