Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de NG-nitro-L-arginina metiléster, 98 %
Código de producto. 10275621 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10275621 5 g Frasco de vidrio 5 g
10015733 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10275621 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 328750050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51298-62-5 | C7H16ClN5O4 | 269.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51298-62-5
Fórmula molecular C7H16ClN5O4
Peso molecular (g/mol) 269.69
Número MDL MFCD00039052,MFCD00133613
Clave InChI QBNXAGZYLSRPJK-JEDNCBNOSA-N
Sinónimo h-arg no2-ome.hcl, lname hydrochloride, l-name hydrochloride, ng-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride, nomega-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride, s-methyl 2-amino-5-3-nitroguanidino pentanoate hydrochloride, l-name, hcl, ng-no2-l-arg-ome, nomega-no2-l-arg-ome
PubChem CID 135193
Nombre IUPAC metil (2S)-2-amino-5[[amino(nitramido)metilideno]amino]pentanoato;clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)[C@@H](N)CCCN=C(N)N[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-ω-Nitro-L-arginine-methyl ester hydrochloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica +14.0° to +16.0° (24°C, 589nm) (c=3, CH3OH)
Condición de rotación específica + 14.50 (20.00°C c=3,CH3OH)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.7
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Sólido cristalino