Learn More
NEDD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | NEDD1 |
---|---|
Concentración | 0.13 mg/mL |
Aplicaciones | Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16852454
|
Proteintech
13993-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16842454
|
Proteintech
13993-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This antibody works well in WB, IHC, IP and IF application.
Neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 1 (NEDD1) is required for mitosis progression. NEDD1 promotes the nucleation of microtubules from the spindle.Especificaciones
NEDD1 | |
Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
P33215, Q8NHV4 | |
121441, 17997, 299730 | |
NEDD1 Fusion Protein Ag5077 | |
Primary | |
-20°C | |
NEDD1 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
GCP WD, NEDD 1, NEDD1, Protein NEDD1, TUBGCP7 | |
NEDD1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
NEDD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech