Learn More
NDUFA4L2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | NDUFA4L2 |
|---|---|
| Concentración | 0.13 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16896114
|
Proteintech
16480-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16886114
|
Proteintech
16480-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
NDUFA4L2 is a protein coding gene.Especificaciones
| NDUFA4L2 | |
| Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Q9NRX3 | |
| 100362331, 407790, 56901 | |
| NDUFA4L2 Fusion Protein Ag9600 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| NDUFA4L2 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| NDUFA4L2, NUOMS | |
| Ndufa4l2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |