Learn More
NDUFA4L2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16896114 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16896114 20 μL 20 microlitros
16886114 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16896114
Marca: Proteintech 164801AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
NDUFA4L2 is a protein coding gene.
Especificaciones
Antígeno NDUFA4L2
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica NDUFA4L2
N.º de referencia del gen Q9NRX3
Alias de gen NDUFA4L2, NUOMS
Símbolos de los genes Ndufa4l2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NDUFA4L2 Fusion Protein Ag9600
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100362331, 407790, 56901
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG