Learn More
BRAND™ nano-cap™ Pipette Tips, 0.1 to 20 μL Código de producto.: 15174907
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
BRAND™ nano-cap™ Pipette Tips, 0.1 to 20 μL
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15174907 Tienda Brand Productos
De 0,5 a 10 μl, TipBox, 5 x 96/Box, 480 PCS
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 a 20 μL
De 0,5 a 10 μl
Envase:
A granel en 10 bolsas recerrables de 1000 unidades
TipBox
TipRefill, 10 racks de 96 unidades
Cantidad:
10 x 1000/Bag
10 x 96/Rack
5 x 96/Box
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
480 PCS
960 PCS
Código de producto. 15174907
Marca: BRAND™ 732202
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
BRAND™ nano-cap™ 0.1 to 20 μL pipette tips are designed for high-quality micro-pipettes and are ideal for molecular biological applications requiring precise measurements in the nanoliter range. Tips are cleanroom-produced, free from contaminants, and environmentally friendly.
  • El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
  • No estériles
  • Adecuado para pipetas que usan ultra-micro o puntas de “cristal” estándar para un volumen de hasta 20 μL.
  • Presenta un aumento capilar que es visible a simple vista incluso para volúmenes tan bajos como 0,1 μl
  • Todos los paquetes sin abrir están libres de ADN, ARNasa, endotoxinas y ATP.
  • Se ajusta a las pipetas Trasnferpette S sub-micro(TM) BRAND (Núm. Cat. 03-837-317)
  • Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
  • Disponibles en envases a granel o en práctico formato de gradilla
  • Las puntas son incoloras; la bandeja de puntas de color gris facilita la identificación
Puntas con retención ultrabaja
  • Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
  • Superficie sin defectos homogénea con tensión superficial baja para una retención mínima
  • Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad considerablemente superior cuando se trabaja con medios críticos
  • Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes u otros líquidos difíciles donde es posible la pérdida de muestras
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Las puntas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de retención baja
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
    • Reciclable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 0,5 a 10 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Incolora
Color de gradilla Gris
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 1,45 in
Longitud (métrico) 3,7cm
Declaraciones de limpieza Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas
Para utilizar con (aplicación) Alta translucidez, expulsión sencilla y baja cantidad de residuos, rápida comprobación del volumen
Compatibilidad Transferpette, and most models from Gilson, FINNPIPETTE, Eppendorf, and Sartorius
Formato Gradilla
Estilo de punta Estándar
Envase TipBox
Cantidad 5 x 96/Box
Tipo de producto Micropipette Tips
Desechables Limited-use
Para utilizar con (equipo) Pipeta Brand Sub-Micro™ Transferpette™ S
Graduated Sí
Línea de productos Nano-cap™
Material Polipropileno
Graduaciones 2, 10 μl
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote0000014881 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/09/2025 Código de producto732202
Número de lote0000013398 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/03/2025 Código de producto732202
Número de lote0000012575 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2024 Código de producto732202
Número de lote0000008109 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/06/2023 Código de producto732202
Título del producto
BRAND™ nano-cap™ Pipette Tips, 0.1 to 20 μL >