Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de dilución de PPCO Nalgene™ con tapón
GREENER_CHOICE
Vea fácilmente los niveles de líquidos con estos frascos de dilución de PPCO translúcidos, que ofrecen una excelente resistencia química a ácidos, alcoholes y bases fuertes.
397.00€
Especificaciones
Color Transparente
Material PPCO
N.º por caja 48
N.° por paquete 12
Esterilidad No estéril
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Volumen hasta el borde (métrico) Tamaño del tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Volumen hasta el borde (métrico) Tamaño del tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
11305524
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
2505-0380
205 ml 220 ml 38 mm
397.00€
paquete de 48
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Easily view liquid levels with translucent Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Dilution Bottles with Closure, which have excellent chemical resistance to bases and weak acids. They offer a useful temperature range of -100°C (148°F) to +165°C (329°F). These bottles are graduated at 90mL and 99mL and are accurate to ± 4mL.
Características:
  • Excelente resistencia química a bases y ácidos débiles: ideales para su uso con productos alimentarios.—
  • Útil para una amplia escala de temperaturas: de − 100 °C (148 °F) a + 165 °C (329 °F).
  • Transparente, con graduaciones muy fáciles de leer en 90 ml (para diluciones de 1:10) y 99 ml (para diluciones de 1:100), con una precisión de ±4 ml
  • La esterilización en autoclave cuando se utiliza con Tween reducirá la vida útil de este frasco de dilución.
  • Esterilizables en autoclave/Transparentes/A prueba de fugas†
Incluye:
  • Tapón de rosca de polipropileno
Garantía: 90 días. Si desea ver los términos de la garantía, póngase en contacto con technicalsupportthermofisher.com
Notas: Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque los tapones o retírelos
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
48
No estéril
Esterilizable en autoclave
Ancha
Polipropileno
No
PPCO
12
Sí
Sí
Cuadrada
Tapón de rosca
Documentos
Product Certifications
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos de dilución de PPCO Nalgene™ con tapón