Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de dilución de PPCO Nalgene™ con tapón
BIOPHARMA
Código de producto. 11305524
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
205 ml
Volumen hasta el borde (métrico):
220 ml
Tamaño del tapón:
38 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
Código de producto. Capacidad (métrico) Volumen hasta el borde (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
11305524 205 ml 220 ml 38 mm paquete de 48
1 options
Código de producto. 11305524 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 25050380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    407.00€
    381.00€ / paquete de 48
    Ahorro 26.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Vea fácilmente los niveles de líquidos con estos frascos de dilución de PPCO translúcidos, que ofrecen una excelente resistencia química a ácidos, alcoholes y bases fuertes.
Easily view liquid levels with translucent Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Dilution Bottles with Closure, which have excellent chemical resistance to bases and weak acids. They offer a useful temperature range of -100°C (148°F) to +165°C (329°F). These bottles are graduated at 90mL and 99mL and are accurate to ± 4mL.
Características:
  • Excelente resistencia química a bases y ácidos débiles: ideales para su uso con productos alimentarios.
  • Útil para una amplio intervalo de temperatura: de −100° C (148° F) a +165° C (329° F)
  • Transparentes, con graduaciones muy fáciles de leer en 90 ml (para diluciones de 1:10) y 99 ml (para diluciones de 1:100), con una precisión de ±4 ml
  • La esterilización en autoclave cuando se utiliza con Tween reducirá la vida útil de este frasco de dilución.
  • Esterilizables en autoclave/Transparentes/A prueba de fugas†
Incluye:
  • Tapón de rosca de polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 205 ml
Color Transparente
Material PPCO
N.º por caja 48
N.° por paquete 12
Esterilidad No estéril
Volumen hasta el borde (imperial) 7.375 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 220 ml
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Ancha
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 7,37 oz
Forma Cuadrada
Tipo de producto Frasco de dilución
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.