Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para tubos de ensayo de uso general de polipropileno Nalgene™, para tubos de 20 mm
GREENER_CHOICE
Apile gradillas para tubos de ensayo de uso general de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™ vacías con cualquier otra gradilla de la misma longitud.
Marca:  Thermo Scientific™ 5930-0020
49.77 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24083" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10179970
  • 67.40€ / cada uno
Promoción leyendas del laboratorio
Usar código promocional 24083 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Descripción
Apile gradillas para tubos de ensayo de uso general de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™ vacías con cualquier otra gradilla de la misma longitud. Estas gradillas están disponibles con asas para facilitar el transporte. Con orificios con números y letras moldeados para facilitar la identificación de los tubos.
  • Su resistencia química superior los hace compatibles con muchos productos químicos de los laboratorios
  • Su gravedad específica, superior a la del agua, les permite mantenerse sumergidos en baños de agua—sin flotar.
Nota:
Estas gradillas NO son esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo
4 x 10
Blanco
polipropileno
Rectángulo
No
4
28.5cm
11.5cm
20 mm
Bastidores para tubos de ensayo
No esterilizable en autoclave
Tubos (de 16 a 20 mm)
40
3 niveles
Tubos de 16 a 20 mm
1
11 pulgadas
4,5 in
20 mm
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1424028 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha05/03/2025 Catalog Number5930-0020
Número de lote1303812 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number5930-0020
Número de lote1314014 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number5930-0020
Número de lote1285984 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number5930-0020
Número de lote1285478 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number5930-0020
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Gradillas para tubos de ensayo de uso general de polipropileno Nalgene™, para tubos de 20 mm > Gradillas para tubos de ensayo, polipropileno, para tubos de 16 a 20 mm