Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para tubos de ensayo de uso general de polipropileno Nalgene™, para tubos de 20 mm
Descripción
Apile gradillas para tubos de ensayo de uso general de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™ vacías con cualquier otra gradilla de la misma longitud. Estas gradillas están disponibles con asas para facilitar el transporte. Con orificios con números y letras moldeados para facilitar la identificación de los tubos.
- Su resistencia química superior los hace compatibles con muchos productos químicos de los laboratorios
- Su gravedad específica, superior a la del agua, les permite mantenerse sumergidos en baños de agua—sin flotar.
Nota:
Estas gradillas NO son esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Bastidores para tubos de ensayo |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Admite | Tubos (de 13 a 16 mm) |
| Material | polipropileno |
| Posiciones | 40 |
| Forma | Rectángulo |
| Apilables | No |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 13 a 16 mm |
| N.º por caja | 4 |
| Mostrar más |