Learn More
Thermo Scientific™ Matraces de polipropileno Nalgene™
Los matraces de polipropileno Thermo Scientific Nalgene facilitan la visualización de los niveles de líquido.
Marca: Thermo Scientific™ 4102-0500
Descripción
Los matraces de polipropileno Thermo Scientific Nalgene facilitan la visualización de los niveles de líquido.
Perfectos para uso general en laboratorios.
- Su pared translúcida permite ver el nivel de líquido fácilmente.
- El tamaño de 2.000 ml tiene graduaciones moldeadas
- La boca admite tapones de tamaño estándar (el tapón se vende por separado)
- Esterilizables en autoclave repetidas veces que le brinda una larga vida útil y un uso intensivo
Especificaciones
16 oz | |
500 ml | |
12 | |
Autoclavable | |
No | |
No estéril | |
N.º 7 |
Matraz Erlenmeyer de PP 500 ml | |
Copolímero de polipropileno (PPCO) | |
4 | |
No | |
Estrecha | |
Plano |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1312693 | Certificado de conformidad | 24/03/2021 | 4102-0500 |
1224630 | Certificado de conformidad | 01/03/2018 | 4102-0500 |
1215806 | Certificado de conformidad | 09/11/2017 | 4102-0500 |
1086843-COC | Certificado de conformidad | 17/04/2017 | 4102-0500 |
1052682-COC | Certificado de conformidad | 17/04/2017 | 4102-0500 |