Learn More
Brand™ Matraces Erlenmeyer de cuello ancho de polipropileno
Tienda Brand Productos
Click to view available options
:
Capacidad: 500 ml
Descripción
- Se suministra con tapón de rosca
- Con marcas de graduación azules
- Cuello con conector esmerilado estándar
- Se suministran en paquetes de 6, excepto para el matraz de 1000 ml, que se suministra en un paquete de 4
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Altura (métrico) | 180 mm |
| Estilo de cuello | 45/40 |
| N.° por paquete | 6 |
| Tamaño de rosca | GL 52 |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Diámetro exterior (métrico) | 108 mm |