Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de HDPE para diagnóstico de color ámbar opaco Nalgene™ con tapón: Embalaje a granel
Descripción
Los frascos para diagnóstico de HDPE ámbar opaco Thermo Scientific™ Nalgene con tapones de polipropileno ámbar opaco se utilizan en kits de pruebas y muchas aplicaciones de poco volumen.
Los frascos de diagnóstico ámbar opaco se pueden utilizar para el almacenamiento de muestras y el transporte de pequeños volúmenes de valiosos reactivos fotosensibles.
- No estériles
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón. Envases de 2000 por caja.
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 0,25 oz, 8 ml |
Capacidad (métrico) | 8 ml |
Capacidad (imperial) | 0,25 oz |
Color | Ámbar opaco |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 14 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.º por caja | 2000 |
N.° por paquete | 2000 |
Esterilidad | No estéril |
Acabado del cuello | 20-415 mm |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Documentos
Product Information
Schematics & Diagrams
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1298997 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 312004-9025 |
1409001 | Certificado de conformidad | 28/06/2024 | 312004-9025 |
1385362 | Certificado de conformidad | 09/05/2024 | 312004-9025 |
1396305 | Certificado de conformidad | 16/11/2023 | 312004-9025 |
1388050 | Certificado de conformidad | 07/09/2023 | 312004-9025 |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.