Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PETG para medios de cultivo Nalgene™ con tapón:
Código de producto. 10484481
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2000 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
24 PCS
48 PCS
96 PCS
paquete de 24
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10484481 125 ml 48 PCS
10037950 30 ml 96 PCS
10444481 60 ml 96 PCS
10028010 250 ml 48 PCS
11734414 500 ml paquete de 24
11744414 1 l 24 PCS
13138643 2000 ml 12 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10484481 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20190125
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ahórrese los costosos pasos de lavado, despirogenación y esterilización en autoclave con estos frascos, que resultan ideales para el almacenamiento y el muestreo de los principios activos y los productos intermedios a granel.
Ahórrese los costosos pasos de lavado, despirogenación y esterilización en autoclave con los frascos cuadrados de PETG de almacenamiento con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™ certificados, estériles y apirógenos. Resultan ideales para el almacenamiento y el muestreo de los principios activos y productos intermedios a granel, y también son adecuados para la preparación y contención de tampones, cultivos o el almacenamiento prolongado de líquidos sensibles a pH como medios de cultivo.
Características:
  • Fabricados con copoliéster de polietileno tereftalato glicol (PETG) resistente a roturas y duradero
  • Aptos para almacenamiento congelado hasta -40 °C
  • Banda termorretráctil alrededor del tapón y cuello para el precinto de garantía en tapón que deja en evidencia manipulaciones indebidas
  • Se suministran frascos a prueba de fugas y tapones de polietileno de alta densidad (PEAD)
  • Estériles y apirógenos
  • Disponibles en formato para pequeñas partículas
  • Avalados por una amplia documentación de validación
Información para pedidos:
  • Envasados en bandejas envueltas al vacío.
Nota:
  • El modelo de 2 l tiene asas moldeadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 ml
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,13 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,10 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento congelado hasta −40 °C, Media/Buffer Storage, Storage
Material PETG
N.º por caja 48/Cs.
N.° por paquete 24/Pk.
Esterilidad Estéril
Intervalo de temperatura (métrico) -70°C to 70°C
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 110 mm
Altura (imperial) 4,33 in
Material del cierre HDPE
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 54 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Paso del flujo de trabajo Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage. Upstream Validation
Capacidad (imperial) 4 oz
Forma Cuadrada
Certificaciones/conformidad Los frascos y los tapones cuentan con certificación de esterilización por radiación (SAL 10-6), con apirógenos y no citotóxicos y cumplen las directrices de USP Clase VI.
Desechables Single-use
Tipo de producto Frasco para medios de cultivo
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.