Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca estrecha de calidad de laboratorio de color ámbar de HDPE Nalgene™, 4 ml
Almacene, envíe y envase líquidos sensibles a la luz con estos frascos de boca estrecha de color HDPE ámbar, que ofrecen una excelente resistencia química a la mayoría de los ácidos, bases y alcoholes.
Marca: Thermo Scientific™ 2004-9125_MX
15.14 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24323" para aplicar la oferta.
Descripción
Almacene, envíe y envase líquido sensible a la luz con los frascos de HDPE de color ámbar y boca estrecha Thermo Scientific™ Nalgene™ para laboratorio Con una excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes, estos frascos de polietileno de alta densidad garantizan un funcionamiento a prueba de fugas†. Fabricados únicamente con materiales plásticos de laboratorio de alta calidad para obtener bajos niveles de extraíbles y lixiviabilidad
Características:- El color ámbar opaco reduce la transmisión de la luz ultravioleta para proteger los líquidos sensibles a la luz.
- Cumple los requisitos de la Farmacopea Estadounidense 23 relativa a la transmisión de luz.
- Frascos versátiles donde la exposición a la luz debe restringirse.
- Se pueden utilizar en congeladores a temperaturas de hasta -100 °C (-148 °F) para almacenamiento a largo plazo.
- Sus tapas sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos.
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno de color ámbar
Nota:
Los recipientes de polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno (PP) y polimetilpenteno (PMP) Nalgene se pueden utilizar para almacenamiento a largo plazo, pero no deben exponerse a la luz ultravioleta.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
7361882010 | Certificado de conformidad | 25/09/2021 | 2004-9125,2004-9125_MX |
7372319010 | Certificado de conformidad | 25/09/2021 | 2004-9125,2004-9125_MX |
7342338010 | Certificado de conformidad | 25/07/2020 | 2004-9125,2004-9125_MX |
7324110010 | Certificado de conformidad | 20/06/2020 | 2004-9125,2004-9125_MX |
7267669010 | Certificado de conformidad | 24/08/2017 | 2004-9125,2004-9125_MX |
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante dos minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.