Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca estrecha de calidad de laboratorio de color ámbar de HDPE Nalgene™, 8 ml
Código de producto. 30117597
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
13 mm
20 mm
24 mm
28 mm
De 38 a 430 mm
Tamaño de la unidad:
72 PCS
paquete de 12
paquete de 6
paquete de 72
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
30117597 4 ml 13 mm paquete de 12
10142641 8 ml 20 mm paquete de 12
11311584 8 ml 20 mm paquete de 72
15548199 15 ml 20 mm paquete de 12
15528199 30 ml 20 mm paquete de 12
11361574 60 ml 20 mm paquete de 72
11371574 125 ml 24 mm 72 PCS
10140101 250 ml 24 mm paquete de 12
10281941 500 ml 28 mm paquete de 12
10057960 1 l De 38 a 430 mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 30117597 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20049125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.68€
    15.00€ / paquete de 12
    Ahorro 2.68€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene, envíe y envase líquidos sensibles a la luz con estos frascos de boca estrecha de color HDPE ámbar, que ofrecen una excelente resistencia química a la mayoría de los ácidos, bases y alcoholes.
Almacene, envíe y envase líquido sensible a la luz con los frascos de calidad de polietileno de alta densidad (HDPE) de color ámbar y boca estrecha Thermo Scientific™ Nalgene™ para laboratorio Con una excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes, estos frascos de polietileno de alta densidad garantizan un funcionamiento a prueba de fugas†.
Características:
  • El color ámbar opaco reduce la transmisión de la luz ultravioleta para proteger los líquidos sensibles a la luz.
  • Cumple los requisitos de la Farmacopea Estadounidense 23 relativa a la transmisión de luz.
  • Frascos versátiles donde la exposición a la luz debe restringirse.
  • Se pueden utilizar en congeladores a temperaturas de hasta -100 °C (-148 °F) para almacenamiento a largo plazo.
  • Sus tapas sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos.
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno de color ámbar
Nota:
Los recipientes de polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno (PP) y polimetilpenteno (PMP) Nalgene se pueden utilizar para almacenamiento a largo plazo, pero no deben exponerse a la luz ultravioleta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 ml (0.125 oz)
Capacidad (métrico) 4 ml
Capacidad (imperial) 0,125 oz
Color Ámbar opaco
Descripción Frasco de boca estrecha para laboratorio ámbar
Diámetro interior del cuello (métrico) 8 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 72
N.° por paquete 12
Esterilidad No estéril
Color del tapón Ámbar
Acabado del cuello 13 mm
Certificaciones/conformidad Cumple los requisitos de la Farmacopea Estadounidense XXIII relativa a la máxima transmisión de luz.
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 41 mm
Tipo de producto Frasco de boca estrecha con calidad de laboratorio
Altura (imperial) 1,61 in
Revestimiento del tapón Sin revestimiento
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 13 mm
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.